Fontos dokumentumok
Z125997
Ace Trubore® 3-piece glass stirrer bearing
joint: ST/NS 24/40, fits shaft o.d., 10 mm
About This Item
UNSPSC kód:
41100000
NACRES:
NB.72
Csatlakozó
joint: ST/NS24/40
Jellemzők
fits shaft o.d. 10 mm
gyártó/kereskedő neve
Ace Glass 8042115
Általános leírás
Self-aligning, three-piece bearing consisting of a glass inner Trubore bearing, nylon bushing with O-ring, and threaded glass adapter. Inner bearing will spin if shaft binds or will self-align at O-ring if motor is slightly cocked. Inner bearing and bushing can be used with any joint size.
Jogi információk
Trubore is a registered trademark of Ace Glass, Inc.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)