Fontos dokumentumok
Z137316
Ace pressure filter/drying funnel
capacity 350 mL
About This Item
UNSPSC kód:
41104900
NACRES:
NB.43
pórusméret:
70-100 μm porosity
kapacitás:
350 mL
lemezátmérő:
80 mm
gyártó/kereskedő neve:
Ace Glass 719050
leírás
joint I.D. 40 mm
gyártó/kereskedő neve
Ace Glass 719050
kapacitás
350 mL
lemezátmérő
80 mm
pórusméret
70-100 μm porosity
Általános leírás
Complete with cap, funnel body, and FETFE® O-ring. Used for drying air-sensitive compounds with inert gas or as a simple pressure filter funnel. O-ring joint between cap and body gives larger opening for easier access to contents.
Jogi információk
FETFE is a registered trademark of Ace Glass, Inc.
kiegészítő
Product No.
Leírás
Árazás
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)