Fontos dokumentumok
Z120782
Sigma-Aldrich
Aldrich® wide-mouth dewar flasks
plastic mesh housing, capacity 4,300 mL
About This Item
UNSPSC kód:
41121804
NACRES:
NB.43
material
borosilicate glass
wide-mouth
Csatlakozó
Joints neck (143)
sterilitás
non-sterile
kiszerelés
pack of 1
gyártó/kereskedő neve
Sigma-Aldrich
kapacitás
4,300 mL
depth × Overall H
30.5 cm × 36.5 cm
belső átmérő
14.3 cm
Általános leírás
Aldrich® wide-mouth dewar flasks contain borosilicate glass with protective aluminum or plastic mesh housing and extended aluminum base weighted for stability.
Jogi információk
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)