SYNF111900L
Synthware™ Dewar flask, tall form with metal housing
flask capacity 3500 mL, tall form with metal housing
Szinonimák:
Synthware F111900L
Összes fotó(1)
About This Item
UNSPSC kód:
41121804
NACRES:
NB.51
Javasolt termékek
Anyagok
aluminum flask
Csatlakozó
Joints neck (120)
kiszerelés
pkg of 1 ea
gyártó/kereskedő neve
Synthware F111900L
belső átmérő × mélység
12 cm × 30.2 cm
lombikkapacitás
3500 mL
Általános leírás
Dewar flask with weighted metal base for stability and with a full-length aluminum housing which extends to the top rim for added protection.
Jogi információk
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)