Merck
Z162159
Spinfin® magnetic stirring bar
H × diam. 9.5 mm × 9.5 mm
Szinonimák:
Stir Bar, Stirbar, Stirring Bar
About This Item
UNSPSC kód:
41103806
eCl@ss:
32100100
NACRES:
NB.72
material
PTFE-coated (fin)
PTFE-coated
kiszerelés
pack of 2
gyártó/kereskedő neve
Bel-Art F37125-0038
H × diam.
9.5 mm × 9.5 mm
Általános leírás
Disks have fins on top for complete agitation.
Jogi információk
Spinfin is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)