Összes fotó(5)
Fontos dokumentumok
Z126942
Spinbar® magnetic stir bar
PTFE-coated, octagonal, size 1/2 in. × 1/8 in., white
Szinonimák:
Stir Bar, Stirbar, Stirring Bar
Összes fotó(5)
About This Item
Javasolt termékek
material
PTFE-coated
octagonal
kiszerelés
pack of 1 ea
gyártó/kereskedő neve
Bel-Art F37110-1218
Hosszúság
12.7 mm
méret
1/2 in. × 1/8 in.
szín
white
Általános leírás
- Spinbar® magnetic stir bar is used in conjunction with a magnetic stirring plate for uniform, consistent, and thorough mixing of chemical solutions.
- Alnico magnet encapsulated in durable and inert FDA grade polytetrafluoroethylene (PTFE) low friction coating.
- Multi-faceted-shaped bars provide a greater surface area and added turbulence for more vigorous, thorough mixing.
- Autoclave safe.
Jogi információk
Spinbar is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)