Fontos dokumentumok
Z155640
Solution bowl
capacity 9 L (9.5 qt)
About This Item
UNSPSC kód:
41122800
NACRES:
NB.51
material
stainless steel container
gyártó/kereskedő neve
Polarware 136
Ma × külső átmérő
5 in. × 14 1/2 in.
kapacitás
9 L (9.5 qt)
Általános leírás
With flat bottom and straight sides. 304 Stainless steel.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)