Fontos dokumentumok
Z102571
Sigma-Aldrich
Aldrich® jacketed Dean-Stark trap
capacity 325 mL, joint: ST/NS 24/40
About This Item
UNSPSC kód:
41104812
NACRES:
NB.43
Csatlakozó
joint: ST/NS24/40
kapacitás
325 mL
Általános leírás
For azeotroping large amounts of water, 325 mL capacity. With 24/40 joints and 4 mm bore PTFE stopcock.
Jogi információk
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)