Fontos dokumentumok
SYND451410
Synthware Dean Stark distillation receiver
10 mL, joint: ST/NS 14/20
Szinonimák:
Synthware D451410, Dean-Stark apparatus, Dean-Stark trap
About This Item
UNSPSC kód:
41104812
NACRES:
NB.51
Csatlakozó
joint: ST/NS14/20
kiszerelés
pkg of 1 ea
gyártó/kereskedő neve
Synthware D451410
kapacitás
10 mL
Általános leírás
For easy separation of water from reaction or distillation system. Graduated with 2 mm PTFE stopcock.
Jogi információk
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)