Fontos dokumentumok
Z423041
Sigma-Aldrich
Aldrich® Dean-Stark trap
capacity 300 mL, joint: ST/NS 24/40
About This Item
UNSPSC kód:
41104812
NACRES:
NB.43
Csatlakozó
joint: ST/NS24/40
kapacitás
300 mL
oldalkar kinyúlási távolsága
170 mm
Related Categories
Általános leírás
Suggested flask size: 22 L - 50 L
Designed specifically for azeotropic distillation using solvents lighter than water. Each Dean-Stark trap (Ungraduated) comes standard with a 4 mm bore PTFE stopcock. The 12 mL and 25 mL traps use a 2 mm bore. Provides ample clearance with thick walled aluminum heating mantles.
Jogi információk
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)