Fontos dokumentumok
WHA7191014
Whatman® nitrocellulose filter discs 1.2 μm pore size
white, hydrophilic, 25 ea, 142 mm diam
Szinonimák:
Z754854
About This Item
UNSPSC kód:
40161507
NACRES:
NB.24
Az árazás és az elérhetőség jelenleg nem elérhető
Terméknév
Whatman® nitrocellulose membrane filters, plain white, pore size 1.2 μm, size 142 mm
Anyagok
plain white
sterilitás
non-sterile
kiszerelés
pk of 25
gyártó/kereskedő neve
Whatman 7191-014
Whatman Article No. 28420758 (US reference)
Átmérő
142 mm
méret
142 mm
pórusméret
1.2 μm
Tulajdonságok és előnyök
  • Narrow pore size distribution for improved surface capture and analysis.
  • Low levels of extractables to ensure sample integrity.
  • Higher strength and flexibility
  • Low extractable levels
  • Narrow pore size distribution
  • Increased temperature stability
  • Reduced shrinkage
  • White plain filters
Egyéb megjegyzések
Field of Use : For internal research use only. Products are not intended for diagnostic use or resale.
Jogi információk
Whatman is a registered trademark of Cytiva
Piktogramok
Flame
Figyelmeztetés
Warning
11 - Combustible Solids
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Lot/Batch Number
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumentumok section.
Dokumentumtár megtekintése
Dori M Landry et al.
Genes & development, 23(23), 2753-2764 (2009-12-03)
Most eukaryotic mRNAs are translated using a cap-dependent mechanism of translation. However, approximately 10% of mammalian mRNAs initiate translation using a cap-independent mechanism that is not well understood. These mRNAs contain an internal ribosome entry site (IRES) located in the