WHA7182009
Whatman® nitrocellulose NC20 filter discs 0.2 μm pore size
white, hydrophilic, 25 ea, 90 mm diam
Szinonimák:
Whatman filter, Z745960, membrane filters, syringe filter
About This Item
Javasolt termékek
product name
Whatman® nitrocellulose membrane filters, plain white, pore size 0.2 μm, diam. 90 mm
material
plain white
sterilitás
non-sterile
kiszerelés
pack of 25 ea
gyártó/kereskedő neve
Whatman 7182-009
Whatman Article No. 28420736 (US reference)
Átmérő
90 mm
pórusméret
0.2 μm
Tulajdonságok és előnyök
- Narrow pore size distribution for improved surface capture and analysis.
- Low levels of extractables to ensure sample integrity.
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
Figyelmeztetés
Warning
11 - Combustible Solids
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)