WHA7190002
Whatman® nitrocellulose filter discs 1 μm pore size
white, hydrophilic, 100 ea, 25 mm diam
Szinonimák:
Whatman filter, Z746118, membrane filters, syringe filter
About This Item
Javasolt termékek
product name
Whatman® nitrocellulose membrane filters, plain white, pore size 1 μm, diam. 25 mm
material
plain white
sterilitás
non-sterile
kiszerelés
pack of 100 ea
gyártó/kereskedő neve
Whatman 7190-002
Whatman Article No. 28420754 (US reference)
Átmérő
25 mm
pórusméret
1 μm
Related Categories
Tulajdonságok és előnyök
- Narrow pore size distribution for improved surface capture and analysis.
- Low levels of extractables to ensure sample integrity.
- Higher strength and flexibility
- Low extractable levels
- Narrow pore size distribution
- Increased temperature stability
- Reduced shrinkage
- White plain filters
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
Figyelmeztetés
Warning
11 - Combustible Solids
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)