Fontos dokumentumok
RW0309000
Millipore
MCE Membrane Filter, 0.2 μm Pore Size
Millipore, filter diam. 90 mm, hydrophilic
Szinonimák:
Reinforced Membrane Filter
About This Item
UNSPSC kód:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
material
mixed cellulose esters (MCE) membrane
plain filter
web polyester membrane
white filter
Minőségi szint
leírás
90 mm diameter, mixed cellulose esters, 0.2 µm pore size, polyester web
sterilitás
non-sterile
Jellemzők
hydrophilic
gyártó/kereskedő neve
Millipore
parameter
50 mL/min-cm2 water flow rate
70 °C max. temp.
szűrőátmérő
90 mm
vastagság
200 μm
pórusméret
0.2 μm pore size
75 % porosity
kiszállítva
ambient
Alkalmazás
Prefiltration before 0.22 μm membrane filtration
Piktogramok
Flame
Veszélyességi osztályok
Flam. Sol. 1
Tárolási osztály kódja
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3