WHA7402009
Whatman® nylon filter discs 0.2 μm pore size
white, hydrophilic, 50 ea, 90 mm diam
Szinonimák:
Whatman filter, Z746223, membrane filters, syringe filter
About This Item
Javasolt termékek
product name
Whatman® membrane filters nylon, pore size 0.2 μm, diam. 90 mm
material
Nylon membrane
sterilitás
non-sterile
kiszerelés
pkg of 50 ea
gyártó/kereskedő neve
Whatman 7402-009
Whatman Article No. 28420768 (US reference)
Átmérő
90 mm
pórusméret
0.2 μm
Általános leírás
Alkalmazás
- Filtration of aqueous and organic mobile phases
- Vacuum degassing
- Filtration of tissue culture media, microbiological media, buffers, and solutions
Tulajdonságok és előnyök
- High-quality nylon membranes are suitable for filtering aqueous solutions and most organic solvents.
- Suitable for use with a wide range of biological preparations and can be used where other membranes are unsuitable or difficult to use
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)