WHA68093022
Whatman® Anotop® 10 Plus syringe filters
diam. 10 mm, pore size 0.2 μm, non-sterile, glass microfiber prefilter, pack of 50
Szinonimák:
Whatman filter, Z747718, syringe filter, syringe filters
About This Item
Javasolt termékek
material
alumina based membrane
polypropylene housing
sterilitás
non-sterile
Jellemzők
glass microfiber prefilter
kiszerelés
pack of 50
gyártó/kereskedő neve
Whatman 6809-3022
Whatman Article No. 28420400 (US reference)
Átmérő
10 mm
térfogat
≤10 mL
pórusméret
0.2 μm
szerelvény
female Luer inlet (lock)
male Luer outlet
Alkalmazás
- Filtration of heavily particulate loaded samples prior to HPLC
- Removal of solids prior to UV/Vis analysis
Tulajdonságok és előnyök
- Capillary pore structure for well-defined particle filtration
- Low protein binding filter for applications requiring high protein recovery
- Integrated glass microfiber prefilter for filtering larger volumes of difficult-to-filter samples
Alkalmasság
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)