Fontos dokumentumok
WHA68093102
Whatman® Anotop® 10 Plus syringe filters
pore size 0.02 μm, diam. 10 mm, sterile, glass microfiber prefilter
Szinonimák:
Whatman filter, Z747726, syringe filter, syringe filters
About This Item
UNSPSC kód:
41104922
NACRES:
NB.24
pórusméret:
0.02 μm
Átmérő:
10 mm
térfogat:
≤10 mL
sterilitás:
sterile
material:
alumina based membrane
polypropylene housing
kiszerelés:
pack of 50
material
alumina based membrane
polypropylene housing
sterilitás
sterile
Jellemzők
glass microfiber prefilter
kiszerelés
pack of 50
gyártó/kereskedő neve
Whatman 6809-3102
Whatman Article No. 28420401 (US reference)
Átmérő
10 mm
térfogat
≤10 mL
pórusméret
0.02 μm
szerelvény
female Luer inlet (lock)
male Luer outlet
Alkalmazás
Applications:
  • Filtration of heavily particulate loaded samples prior to HPLC
  • Removal of solids prior to UV/Vis analysis
Tulajdonságok és előnyök
  • Contains an inorganic Anopore membrane and is available in three pore sizes
  • Polypropylene syringe filters comes in two diameters depending on sample volume
  • Integrated glass microfiber prefilter aids in filtration of difficult samples
Alkalmasság
Suitable for removal of solids prior to UV/Vis analysis. Suitable with aqueous or organic solutions.
Egyéb megjegyzések
Field of Use : For internal research use only. Products are not intended for diagnostic use or resale.
Jogi információk
Anotop is a registered trademark of Cytiva
Whatman is a registered trademark of Cytiva
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)