WHA68099235
Whatman® Anotop® IC and LC syringe filter
Anotop 10 IC Syringe Filter, pore size 0.2 μm, polypropylene housing
Szinonimák:
Whatman filter, Z747750, syringe filter, syringe filters
About This Item
Javasolt termékek
material
alumina based membrane (Anopore)
polypropylene housing
sterilitás
non-sterile
kiszerelés
pkg of 250 ea
gyártó/kereskedő neve
Whatman 6809-9235
Whatman Article No. 28420425 (US reference)
Átmérő
10 mm
térfogat
20 μL
pórusméret
0.2 μm
szerelvény
female Luer inlet (lock)
male Luer outlet
Általános leírás
Applications: Ion chromatography sample preparation, HPLC sample preparation
Features and Benefits
- 10 mm diameter syringe filters
- 25 mm diameter syringe filters
- Each batch certified for IC
- Enhanced consistency of analytical results
- Extended column life
- Certified and guaranteed low levels of anion leaching for improved results
Tulajdonságok és előnyök
- Each batch is certified for low levels of anion leaching in ion chromatography (IC) filtration
- Filters large particulates, extending column life and increasing peak resolution
- Narrow pore size distribution and capillary pore structure for consistent results from a syringe filter
Alkalmasság
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)