Fontos dokumentumok
WHA68094002
Whatman® Anotop® 25 Plus syringe filter
pore size 0.02 μm, glass microfiber prefilter
Szinonimák:
Whatman filter, Z747831, syringe filter, syringe filters
About This Item
UNSPSC kód:
41104922
NACRES:
NB.24
material
alumina based membrane
polypropylene housing
sterilitás
non-sterile
Jellemzők
glass microfiber prefilter
kiszerelés
pkg of 50 ea
gyártó/kereskedő neve
Whatman 6809-4002
Whatman Article No. 28420404 (US reference)
Átmérő
25 mm
térfogat
≤100 mL
pórusméret
0.02 μm
szerelvény
female Luer inlet (lock)
male Luer outlet
Alkalmazás
  • Filtration of tissue culture media
  • Clean-up of difficult samples
  • Filtration of colloidal material
  • Removal of mycoplasma
  • HPLC sample preparation
  • Biological sample preparation
Tulajdonságok és előnyök
  • Capillary pore structure for well-defined particle filtration
  • Low protein binding filter for applications requiring high protein recovery
  • Integrated glass microfiber prefilter for filtering larger volumes of difficult-to-filter samples
Alkalmasság
Suitable for filtration of aqueous or organic solutions.
Egyéb megjegyzések
Field of Use : For internal research use only. Products are not intended for diagnostic use or resale.
Jogi információk
Anotop is a registered trademark of Cytiva
Whatman is a registered trademark of Cytiva
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)