WHA68091022
Whatman® Anotop® 10 syringe filter
pore size 0.2 μm, pack of 50
Szinonimák:
Whatman filter, Z747645, syringe filter, syringe filters
About This Item
Javasolt termékek
material
alumina based membrane
polypropylene housing
sterilitás
non-sterile
kiszerelés
pack of 50
gyártó/kereskedő neve
Whatman 6809-1022
Whatman Article No. 28420387 (US reference)
Átmérő
10 mm
térfogat
≤10 mL
pórusméret
0.2 μm
szerelvény
female Luer inlet (lock)
male Luer outlet
Related Categories
Általános leírás
Tulajdonságok és előnyök
- Aluminum-based inorganic Anopore membrane available in three pore sizes
- Effective with most organic solvents and aqueous samples
- Low hold-up volume (< 20 µl for Anotop 10) for maximum sample recovery
- Low protein binding filter minimizes protein loss
- Capillary pore structure with narrow pore-size distribution
Alkalmasság
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)