WHA68094102
Whatman® Anotop® 25 Plus syringe filter
pore size 0.02 μm, glass microfiber prefilter, sterile
Szinonimák:
Whatman filter, Z747882, syringe filter, syringe filters
About This Item
Javasolt termékek
material
alumina based membrane
polypropylene housing
sterilitás
sterile
Jellemzők
glass microfiber prefilter
kiszerelés
pkg of 50 ea
gyártó/kereskedő neve
Whatman 6809-4102
Whatman Article No. 28420408 (US reference)
Átmérő
25 mm
térfogat
≤100 mL
pórusméret
0.02 μm
szerelvény
female Luer inlet (lock)
male Luer outlet
Alkalmazás
- Filtration of tissue culture media
- Clean-up of difficult samples
- Filtration of colloidal material
- Removal of mycoplasma
- HPLC sample preparation
- Biological sample preparation
Tulajdonságok és előnyök
- Contains an inorganic Anopore membrane and is available in three pore sizes
- Polypropylene syringe filters comes in two diameters depending on sample volume
- Integrated glass microfiber prefilter aids in filtration of difficult samples
Alkalmasság
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)