WHA1454055
Whatman® quantitative filter paper, hardened low-ash, Grade 54
circles, diam. 55 mm, pack of 100
Szinonimák:
Whatman filter, Z241911, filter paper, paper filter
About This Item
Javasolt termékek
material
circles
cotton filters (high-quality cotton linters)
kiszerelés
pack of 100
gyártó/kereskedő neve
Whatman 1454-055
Whatman Article No. 28418109 (US reference)
parameter
39 sec/100 mL speed (Herzberg)
7 psi wet burst
Átmérő
55 mm
vastagság
185 μm
hamu
≤0.015%
pórusméret
22 μm (Particle retention)
bázis tömeg
92 g/m2
Related Categories
Általános leírás
Tulajdonságok és előnyök
- Higher nominal particle retention rating (22 µm) than comparable Buchner funnel filter papers
- Fast filtration speed (Herzberg filtration speed 39 s)
- High purity (0.015% ash maximum)
- Acid-treated for high wet-strength and chemical resistance
- Hardened to minimize fiber shedding
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)