Fontos dokumentumok
SYNC372625
Synthware chromatography column with reservoir and PTFE stopcock
250 mL, top joint: ST/NS 24/40, I.D. × L 20.0 mm × 254 mm
Szinonimák:
Synthware C372625, glass chromatograpy column
About This Item
UNSPSC kód:
23151816
NACRES:
NB.51
Csatlakozó
joint: ST/NS top24/40
grade
for chromatography
kiszerelés
pkg of 1 ea
gyártó/kereskedő neve
Synthware C372625
technika/technikák
HPLC: suitable
belső átmérő × H
20.0 mm × 254 mm
kapacitás
250 mL
Általános leírás
With 24/40 outer joint at top. All Synthware columns are heavy wall designed to increase safety.
Jogi információk
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)