Z600644
Hellma® absorption cuvettes, standard cells, Macro
High Performance Quartz Glass, spectral range 200-2,500 nm, pathlength 10 mm, chamber volume 3,500 μL
Szinonimák:
Large Volume Absorption Cuvettes
About This Item
Javasolt termékek
material
Suprasil® quartz
leírás
2 polished windows
gyártó/kereskedő neve
Hellma 110-QS
parameter
200-2,500 nm spectral range
technika/technikák
UV/Vis spectroscopy: suitable
photometry: suitable
Ma × Sz × Mé
46 mm × 12.5 mm × 12.5 mm
kamratérfogat
3,500 μL
úthossz
10 mm
észlelési módszer
photometric
Jogi információk
kapcsolódó termék
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)