Fontos dokumentumok
SAB5700578
Sigma-Aldrich
Anti-Phospho-DDR1-Y792 antibody produced in rabbit
Szinonimák:
CAK, CD167, DDR, DDR1, EDDR1, HGK2, MCK10, NEP, NTRK4, PTK3, PTK3A, RTK6, TRKE
About This Item
UNSPSC kód:
12352203
NACRES:
NA.41
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
antitest forma
affinity isolated antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
form
buffered aqueous solution
molekulatömeg
101
27
97
99
faj reaktivitás
human, mouse, rat
koncentráció
2.51mg/ml
technika/technikák
western blot: 1:500-1:2000
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
phosphorylation (pTyr792)
Géninformáció
human ... DDR1(780)
Immunogen
A phospho synthetic peptide corresponding to residues surrounding Y792 of human DDR1.
Fizikai forma
PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
Tárolás és stabilitás
Store at -20℃. Avoid freeze / thaw cycles.
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1