Merck
W329509
Sigma-Aldrich
DL-Isoleucine
99%, FCC, FG
Szinonimák:
DL-2-Amino-3-methylpentanoic acid
About This Item
Lineáris képlet:
CH3CH2CH(CH3)CH(NH2)COOH
CAS-szám:
Molekulatömeg:
131.17
FEMA-szám:
3295
Beilstein:
1721790
EC-szám:
Európai Tanács szám:
10127
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis-szám:
17.010
NACRES:
NA.21
biológiai forrás
synthetic
grade
FG
Ügynökség
meets purity specifications of JECFA
szab. megfelelőség
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
FCC
Teszt
99%
mp
290 °C (dec.) (lit.)
alkalmazás(ok)
flavors and fragrances
Érzékszervi
odorless
SMILES string
CC[C@@H](C)[C@@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C6H13NO2/c1-3-4(2)5(7)6(8)9/h4-5H,3,7H2,1-2H3,(H,8,9)/t4-,5-/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
AGPKZVBTJJNPAG-RFZPGFLSSA-N
Egyéb megjegyzések
A mixture of 4 stereoisomers.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)