OP16
Anti-c-ErbB2/c-Neu (Ab-4) Mouse mAb (7.16.4)
liquid, clone 7.16.4, Calbiochem®
Szinonimák:
Anti-HER2, Anti-c-Neu, Anti-ErbB2, Anti-Erythroblastosis Virus
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
antitest forma
purified antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
7.16.4, monoclonal
form
liquid
tartalmaz
≤0.1% sodium azide as preservative
faj reaktivitás
rat, human
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
do not freeze
izotípus
IgG2a
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
2-8°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... ERBB2(2064)
Általános leírás
Immunogen
Alkalmazás
Frozen Sections (5 g/ml, see application references)
Immunoblotting (see application references)
Immunocytochemistry (5 g/ml)
Immunoprecipitation (1 g/ml, see application references)
Neutralization Studies (not recommended, see application references)
Kiszerelés
Figyelmeztetés
Fizikai forma
Analízis megjegyzés
Fisher rat embryo cells
B104-1-1 cells
Egyéb megjegyzések
Peterson, N,C., and Greene, M.I., 1988. DNA Cell Biol.17, 1031.
Kokai, Y., et al. 1988. Proc. Natl. Acad. Sci. USA85, 5389.
Van De Vijver, M.J., et al. 1988. New Engl. J. Med.319, 1239.
DiFiore, P.P., et al. 1987. Science237, 178.
Kokai, Y., et al. 1987. Proc. Natl. Acad. Sci. USA84, 8498.
Slamon, D.J., et al. Science235, 177.
Varley, J.M., et al. 1987. Oncogene1, 423.
Bargmann, C.I., et al. 1986. Nature319, 226.
Yamamoto, T., et al. 1986. Nature319, 230.
Blick, M., et al. 1984. Blood64, 1234.
Schwab, M., et al. 1984. Cold Spring Harbor Laboratory2, 215.
Jogi információk
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
nwg