Merck
W324205
Sigma-Aldrich
p,α,α-Trimethylbenzyl alcohol
≥95%, FG
Szinonimák:
2-(4-Methylphenyl)propan-2-ol, 8-Hydroxy-p-cymene, cherry propanol
About This Item
Lineáris képlet:
CH3C6H4C(CH3)2OH
CAS-szám:
Molekulatömeg:
150.22
FEMA-szám:
3242
EC-szám:
Európai Tanács szám:
530
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis-szám:
2.042
NACRES:
NA.21
Érzékszervi:
cherry; fruity; camphoraceous; floral; sweet
grade:
FG
Halal
Kosher
biológiai forrás:
synthetic
Ügynökség:
meets purity specifications of JECFA
élelmiszer allergén:
no known allergens
biológiai forrás
synthetic
Minőségi szint
grade
FG
Halal
Kosher
Ügynökség
meets purity specifications of JECFA
szab. megfelelőség
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
FDA 21 CFR 110
Teszt
≥95%
törésmutató
n20/D 1.5185 (lit.)
bp
64 °C/0.6 mmHg (lit.)
sűrűség
0.97 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
flavors and fragrances
Dokumentáció
see Safety & Documentation for available documents
élelmiszer allergén
no known allergens
Érzékszervi
cherry; fruity; camphoraceous; floral; sweet
SMILES string
Cc1ccc(cc1)C(C)(C)O
InChI
1S/C10H14O/c1-8-4-6-9(7-5-8)10(2,3)11/h4-7,11H,1-3H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XLPDVYGDNRIQFV-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
204.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
96.00 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)