Merck
W286605
Sigma-Aldrich
Phenethyl phenylacetate
≥98%, FCC, FG
Szinonimák:
Benzyl carbinyl phenylacetate
About This Item
Lineáris képlet:
C6H5CH2CO2CH2CH2C6H5
CAS-szám:
Molekulatömeg:
240.30
FEMA-szám:
2866
EC-szám:
Európai Tanács szám:
234
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis-szám:
9.707
NACRES:
NA.21
biológiai forrás
synthetic
Minőségi szint
grade
FG
Halal
Kosher
Ügynökség
meets purity specifications of JECFA
szab. megfelelőség
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 172.515
Teszt
≥98%
törésmutató
n20/D 1.55 (lit.)
bp
325 °C (lit.)
mp
28 °C (lit.)
sűrűség
1.082 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
flavors and fragrances
Dokumentáció
see Safety & Documentation for available documents
élelmiszer allergén
no known allergens
Érzékszervi
honey; floral; rose; sweet
SMILES string
O=C(CC1=CC=CC=C1)OCCC2=CC=CC=C2
InChI
1S/C16H16O2/c17-16(13-15-9-5-2-6-10-15)18-12-11-14-7-3-1-4-8-14/h1-10H,11-13H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZOZIRNMDEZKZHM-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Phenethyl phenylacetate is a fragrance ingredient belonging to the family of esters. Due to its pleasant and fruity aroma, it is commonly used as a flavoring and fragrance agent. Esters are mainly used in flower fragrance compositions and as fixatives.
Alkalmazás
Phenethyl phenylacetate is a chemical compound with rose, honey, and other fruity aromas used in flavorings and fragrances.
Piktogramok
Environment
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 2
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
235.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
113 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Common Fragrance and Flavor Materials
Horst S, et al.
Common Fragrance and Flavor Materials null