Merck
W221007
Sigma-Aldrich
Isobutyl phenylacetate
≥98%, FCC, FG
About This Item
Lineáris képlet:
C6H5CH2CO2CH2CH(CH3)2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
192.25
FEMA-szám:
2210
EC-szám:
Európai Tanács szám:
2160
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis-szám:
9.788
NACRES:
NA.21
Érzékszervi:
cocoa; honey; floral; sweet
grade:
FG
Halal
Kosher
biológiai forrás:
synthetic
Ügynökség:
meets purity specifications of JECFA
élelmiszer allergén:
no known allergens
biológiai forrás
synthetic
Minőségi szint
grade
FG
Halal
Kosher
Ügynökség
meets purity specifications of JECFA
szab. megfelelőség
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
Teszt
≥98%
törésmutató
n20/D 1.487 (lit.)
bp
253 °C (lit.)
sűrűség
0.986 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
flavors and fragrances
Dokumentáció
see Safety & Documentation for available documents
élelmiszer allergén
no known allergens
Érzékszervi
cocoa; honey; floral; sweet
SMILES string
CC(C)COC(=O)Cc1ccccc1
InChI
1S/C12H16O2/c1-10(2)9-14-12(13)8-11-6-4-3-5-7-11/h3-7,10H,8-9H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RJASFPFZACBKBE-UHFFFAOYSA-N
Biokémiai/fiziológiai hatások
Taste at 5 ppm
Egyéb megjegyzések
Natural occurrence: Cocoa.
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
235.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
113 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Slide 1 of 1
1 of 1
Organoleptic Characteristics of Flavor Materials
Mosciano, G.
Perfumer & Flavorist, 30, 66-66 (2005)
Kye Chung Park et al.
Journal of insect physiology, 78, 33-46 (2015-05-06)
Phytophagous insects detect volatile compounds produced by host and non-host plants, using species-specific sets of olfactory receptor neurons (ORNs). To investigate the relationship between the range of host plants and the profile of ORNs, single sensillum recordings were carried out