Merck
W318844
Sigma-Aldrich
2-Methyl-3-furanthiol
natural, 1% in Sunflower oil
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C5H6OS
CAS-szám:
Molekulatömeg:
114.17
FEMA-szám:
3188
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12164502
Flavis-szám:
13.055
NACRES:
NA.21
Érzékszervi:
meaty; roasted; sulfurous
grade:
Halal
Kosher
natural
biológiai forrás:
botanical
élelmiszer allergén:
no known allergens
biológiai forrás
botanical
grade
Halal
Kosher
natural
gőzsűrűség
>1 (vs air)
törésmutató
n20/D 1.518 (lit.)
bp
57-60 °C/44 mmHg (lit.)
alkalmazás(ok)
flavors and fragrances
Dokumentáció
see Safety & Documentation for available documents
élelmiszer allergén
no known allergens
Érzékszervi
meaty; roasted; sulfurous
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
Cc1occc1S
InChI
1S/C5H6OS/c1-4-5(7)2-3-6-4/h2-3,7H,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RUYNUXHHUVUINQ-UHFFFAOYSA-N
Egyéb megjegyzések
Download our Flavors and Fragrances Catalog to view our entire product line.
Subscribe to our Newsletter to keep up to date on our latest Flavors and Fragrances offerings.
Jogi nyilatkozat
For R&D or non-EU Food use. Not for retail sale.
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)