Fontos dokumentumok
THS02131
ThalesNano CatCart® catalyst cartridge system, 70 mm L
5% Pd/C
Szinonimák:
Heterogeneous catalysis system, safe Heterogeneous catalysis
About This Item
UNSPSC kód:
60104500
NACRES:
NB.51
kiszerelés
pkg of 1 ea
gyártó/kereskedő neve
ThalesNano THS 02131
Átmérő
4 mm
Általános leírás
CatCarts are suitable for use only with Thalesnano H-Cube reactors.
Jogi információk
CatCart is a registered trademark of ThalesNano Nanotechnology Inc.
Piktogramok
Flame
Veszélyességi osztályok
Flam. Sol. 1
Tárolási osztály kódja
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)