Fontos dokumentumok
THS01112
ThalesNano CatCart® catalyst cartridge system, 30 mm L
Raney nickel
Szinonimák:
Heterogeneous catalysis system, safe Heterogeneous catalysis
About This Item
UNSPSC kód:
60104500
NACRES:
NB.51
kiszerelés
pack of 6 ea
gyártó/kereskedő neve
ThalesNano THS 01112
Átmérő
4 mm
Általános leírás
CatCarts are suitable for use only with Thalesnano H-Cube reactors.
Jogi információk
CatCart is a registered trademark of ThalesNano Nanotechnology Inc.
Piktogramok
Health hazardExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Carc. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)