Merck
192546
Sigma-Aldrich
3,5-Dichloroiodobenzene
99%
About This Item
Lineáris képlet:
Cl2C6H3I
CAS-szám:
Molekulatömeg:
272.90
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
99%
form
solid
mp
56-58 °C (lit.)
funkcionális csoport
chloro
iodo
SMILES string
Clc1cc(Cl)cc(I)c1
InChI
1S/C6H3Cl2I/c7-4-1-5(8)3-6(9)2-4/h1-3H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
AATPRMRVLQZEHB-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
3,5-Dichloroiodobenzene was used as selective reagent for the derivatization of proximinal bifunctional compounds.
Piktogramok
Exclamation markEnvironment
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
The determination of bifunctional compounds. Part 1. Boronic acids with electron-capturing properties.
Poole CF, et al.
Chromatographia, 11(6), 347-349 (1978)