Fontos dokumentumok
36187
Parathion-methyl
PESTANAL®, analytical standard
Szinonimák:
O,O-Dimethyl O-(4-nitrophenyl) phosphorothioate, Methyl parathion
About This Item
Javasolt termékek
grade
analytical standard
Minőségi szint
termékcsalád
PESTANAL®
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
alkalmazás(ok)
agriculture
environmental
format
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
COP(=S)(OC)Oc1ccc(cc1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C8H10NO5PS/c1-12-15(16,13-2)14-8-5-3-7(4-6-8)9(10)11/h3-6H,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RLBIQVVOMOPOHC-UHFFFAOYSA-N
Jogi információk
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
helyettesítve
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Acute Tox. 3 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Flam. Liq. 3 - STOT RE 2
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
114.8 °F - open cup
Lobbanási pont (C)
46 °C - open cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Protocols
Test your food for fipronil contamination using our analytical standards, certified reference materials, solvents, and columns for analysis.