Fontos dokumentumok
SYNV391557
Synthware vacuum trap with #15 o-ring joints
body O.D. 57 mm, body L 300 mm
Szinonimák:
Synthware V391557
About This Item
UNSPSC kód:
40161501
NACRES:
NB.51
gyártó/kereskedő neve
V391557
test H
300 mm
test külső átmérő
57 mm
Általános leírás
Synthware vacuum trap is designed to be used with manifolds with #15 O-Ring joint. The seal between upper and lower parts is made with a 57mm flat O-ring flange.
Jogi információk
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)