Fontos dokumentumok
SYNV210250G
Synthware Dewar type vacuum trap
250 mL, stopcock: glass
Szinonimák:
Synthware V210250G
About This Item
UNSPSC kód:
40161501
NACRES:
NB.51
kiszerelés
pkg of 1 ea
gyártó/kereskedő neve
Synthware V210250G
kapacitás
250 mL
Related Categories
Általános leírás
Dry ice, Dewar style trap condenser designed for large volume solvent removal. Choice either glass stopcock for better vacuum or PTFE stopcock for grease-free operation. With 10 mm hose connections.
Jogi információk
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)