SYNM270005
Synthware™ double manifold with hollow high vacuum stopcocks and SJ 35/20 joint
number of ports, 5, joint: ST/NS 35/20, Connections: front-left-right, rear-right
Szinonimák:
Synthware M270005, vacuum manifold, vacuum unit
Javasolt termékek
Csatlakozó
joint: ST/NS35/20
Jellemzők
number of ports 5
kiszerelés
pkg of 1 ea
gyártó/kereskedő neve
Synthware M270005
Általános leírás
With 35/20 ball joints and 4mm double oblique high vacuum hollow glass stopcocks precision ground with corresponding numbers on barrel and plugs. Lower vacuum chambers on stopcock are evacuated with a separate hole in the plug in order to hold the plug in the stopcock barrels.
Jogi információk
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)