Fontos dokumentumok
SYNS211944
Synthware double oblique PTFE stopcock plug
bore size 2 mm, Plug Size: 12.9/44
Szinonimák:
Synthware S211944, t-shape stopcock plug
About This Item
UNSPSC kód:
41121800
NACRES:
NB.51
kiszerelés
pkg of 1 ea
gyártó/kereskedő neve
Synthware S211944
furatméret
2 mm
Related Categories
Általános leírás
Synthware double oblique bore stopcock has diagonal, parallel bores that allow the connection of a single stem to both stems on the opposite side.
Jogi információk
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)