Fontos dokumentumok
SYNV164034
Synthware vacuum trap with serrated hose connections
joint: ST/NS 34/45, body O.D. 40 mm, L 225 mm , below joint
Szinonimák:
Synthware V164034
About This Item
UNSPSC kód:
40161501
NACRES:
NB.51
Csatlakozó
joint: ST/NS34/45
kiszerelés
pkg of 1 ea
gyártó/kereskedő neve
Synthware V164034
Hosszúság
225 mm , below joint
test külső átmérő
40 mm
Általános leírás
With joints for easy removal of condensate. Serrated hose connections for side tube have an O.D. of 13 mm at the smallest serration and 16 mm at the largest serration. Center tube hose connection is always 10mm for easy connection to manifold bank tubes which are also with 10 mm hose connection.
Jogi információk
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)