Fontos dokumentumok
SYNF891425
Synthware reaction tube with glass stopcock
25 mL, joint: ST/NS 14/20
Szinonimák:
Synthware F891425
About This Item
UNSPSC kód:
41121700
NACRES:
NB.51
material
colorless tube
glass tube
Csatlakozó
joint: ST/NS14/20
sterilitás
non-sterile
Jellemzők
graduations: no
Push fit
kiszerelés
pack of 1 ea
gyártó/kereskedő neve
Synthware F891425
kapacitás
25 mL
25 mL
Általános leírás
With an outer joint and 2 mm glass stopcock having a constant pressure retention device.
Jogi információk
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)