Fontos dokumentumok
SYNF164250
Synthware two neck reaction flask with glass stopcock
capacity 250 mL, joint: ST/NS 24/40
Szinonimák:
Synthware F164250, 2-neck reaction flask
About This Item
UNSPSC kód:
41121804
NACRES:
NB.51
material
borosilicate glass flask
round bottom
two-neck
Csatlakozó
joint: ST/NS24/40
kiszerelés
pkg of 1 ea
gyártó/kereskedő neve
Synthware F164250
kapacitás
250 mL
Általános leírás
With a 2 mm glass stopcock having a constant pressure retention device.
Jogi információk
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)