Fontos dokumentumok
SYNF580025
Synthware storage tube with high vacuum valve
25 mL, valve size 0-4 mm, tube O.D. × L 26 mm × 110 mm
Szinonimák:
Synthware F580025, Schlenk tube
About This Item
UNSPSC kód:
41121700
NACRES:
NB.51
Anyagok
colorless tube
glass tube
sterilitás
non-sterile
Jellemzők
graduations: no
Push fit
kiszerelés
pack of 1 ea
gyártó/kereskedő neve
Kemtech F580025
kapacitás
25 mL
25 mL
cső külső átmérő × H
26 mm × 110 mm
cső átmérő
26 mm
szelepméret
0-4 mm
Általános leírás
Supplied with high vacuum valve with PTFE O-ring at tip and PTFE wiper (“umbrella”) to protect Viton® O-ring on shaft.
Jogi információk
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Viton is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)