Fontos dokumentumok
SYNF161450
Synthware two neck reaction flask with glass stopcock
capacity 50 mL, joint: ST/NS 14/20
Szinonimák:
Synthware F161450, flask, reaction flask, two-neck flask
About This Item
UNSPSC kód:
41121804
NACRES:
NB.51
material
borosilicate glass flask
round bottom
two-neck
Csatlakozó
joint: ST/NS14/20
kiszerelés
pkg of 1 ea
gyártó/kereskedő neve
Synthware F161450
kapacitás
50 mL
Általános leírás
With a 2 mm glass stopcock having a constant pressure retention device.
Jogi információk
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)