Fontos dokumentumok
SYNF362014C
Synthware Buchner funnel with inner joint
15 mL, joint: ST/NS 14/20, frit O.D. 20 mm, porosity: coarse
Szinonimák:
Synthware F362014C, glass filter funnel
About This Item
UNSPSC kód:
41121809
NACRES:
NB.51
Csatlakozó
joint: ST/NS14/20
kiszerelés
pkg of 1 ea
gyártó/kereskedő neve
Synthware F362014C
kapacitás
15 mL
15 mL
fritt külső átmérő
20 mm
Általános leírás
Not recommended for filtration where pressure would exceed 15psi.
Jogi információk
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)