Fontos dokumentumok
SLW3460/02M
Pyrex® Centrifuge tubes
graduated, conical base, 15 mL
Szinonimák:
Pyrex, SciLabware 3460/02M
About This Item
UNSPSC kód:
41121703
NACRES:
NB.11
material
conical base
Jellemzők
graduated
gyártó/kereskedő neve
3460/02M
SciLabware
nyak belső átmérő
17 mm
kapacitás
15 mL
Általános leírás
  • Centrifuge tube with white enamel graduations
  • Graduated 0 - 3ml in 0.1ml divisions and 3 - 10ml in 0.5ml divisions
  • Manufactured from Pyrex borosilicate glass
  • Can be centrifuged up to 3000 RCF values
Jogi információk
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)