Z653675
Pyrex® glass culture tubes
O.D. × L 26 mm × 100 mm, wall thickness 2.0 mm, thread size 25 mm , cap
Szinonimák:
1636/42MP
About This Item
Javasolt termékek
material
borosilicate glass tube
round bottom
screw top cap
screw top neck
transparent tube
sterilitás
non-sterile
Jellemzők
neck thread external thread
kiszerelés
pack of 40 ea
gyártó/kereskedő neve
SciLabware 1636/42MP
elérhetőség
available only in EU
külső átmérő × H
26 mm × 100 mm
kapacitás
36 mL
menetméret
25 mm , cap
falvastagság
2.0 mm
Általános leírás
Tulajdonságok és előnyök
- Manufactured from borosilicate glass 3.3
- High resistance to attack from water reduces leaching of contaminants which can cause pH changes
- PBT screwcaps with inert PTFE lined rubber disc
- Cap can withstand repeated dry heat and steam sterilization cycles.
Jogi információk
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)