SLW1636/36MP
Pyrex® Culture tubes with SVL phenolic screwcaps
capacity 20 mL
Szinonimák:
Pyrex, SciLabware 1636/36MP
About This Item
Javasolt termékek
Anyagok
borosilicate glass tube
phenolic cap
round bottom
screw top cap
screw top neck
transparent tube
sterilitás
non-sterile
Jellemzők
neck thread external thread
kiszerelés
pack of 40 ea
gyártó/kereskedő neve
SciLabware 1636/36MP
külső átmérő × H
20 mm × 100 mm
kupakméret
20 mm
kapacitás
20 mL
falvastagság
1.8 mm
Általános leírás
Jogi információk
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)