Fontos dokumentumok
Z620254
DURAN culture tubes
H × diam. 160 mm × 16 mm
Szinonimák:
261352151
About This Item
UNSPSC kód:
41121706
NACRES:
NB.22
material
borosilicate glass tube
round bottom
screw top cap
screw top neck
transparent tube
sterilitás
non-sterile
Jellemzők
neck thread external thread
DIN thread 18
kiszerelés
pack of 50 ea
gyártó/kereskedő neve
DURAN® 261352151
DURAN®
H × diam.
160 mm × 16 mm
kapacitás
20 mL
Általános leírás
Made from Duran® borosilicate glass. Includes screw caps.
Jogi információk
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)