SLW1636/34MP
Pyrex® Culture tubes with SVL phenolic screwcaps
capacity 28 mL
Szinonimák:
Pyrex, SciLabware 1636/34MP
About This Item
Javasolt termékek
material
borosilicate glass tube
phenolic cap
round bottom
screw top cap
screw top neck
transparent tube
sterilitás
non-sterile
Jellemzők
neck thread external thread
kiszerelés
pack of 40 ea
gyártó/kereskedő neve
SciLabware 1636/34MP
külső átmérő × H
18 mm × 180 mm
kupakméret
18 mm
kapacitás
28 mL
falvastagság
1.8 mm
Általános leírás
Tulajdonságok és előnyök
Jogi információk
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)